Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digital Cell Disruptor
Descripción
- El modelo digital es ideal para obtener resultados precisos, reproducibles y repetibles.
- Cuenta con alarma de velocidad y velocidad ajustables
- Interrupción rápida sin manos de hasta 12 microtubos (1,5 ml o 2,0 ml)
- Se suministra con un nuevo soporte universal para microtubos
- Ajusta el temporizador para que funcione durante un máximo de 15 minutos o de forma continua
- Adecuado para su uso en salas frías o incubadoras
- Menos costoso que las unidades ultrasónicas o los homogeneizadores
- Interrupción de cultivos bacterianos para el aislamiento de ácidos nucleicos y aguas abajo procesando
- Molienda de tejido vegetal para extracciones de ADN
- Preparación de lisados celulares a partir de levadura o hongos
- Resuspensión rápida de pellets
- Disolución de sustancias químicas
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 1000 rpm a 2850 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Admite | Microtubos |
| Capacidad de tubos | 1,5/2 mL |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (métrico) | 165 mm |
| Altura (métrico) | 190 mm |
| Anchura (métrico) | 122 mm |
| Mostrar más |