Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog Cell Disruptor
Código de producto. p-6966017
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Modelo:
SI-D258
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15547345
Marca: Scientific Industries SI™ 83041294
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Increases the disruption efficiency of disruption beads with unique, patented microtube holder design. Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog Cell Disruptor provides vigorous mechanical cell disruption.
  • Interrupción rápida sin manos de hasta 12 microtubos (1,5 ml o 2,0 ml)
  • Se suministra con un nuevo soporte universal para microtubos
  • Ajusta el temporizador para que funcione durante un máximo de 15 minutos o de forma continua
  • Adecuado para su uso en salas frías o incubadoras
  • Menos costoso que las unidades ultrasónicas o los homogeneizadores
Aplicaciones:
  • Interrupción de cultivos bacterianos para el aislamiento de ácidos nucleicos y aguas abajo procesando
  • Molienda de tejido vegetal para extracciones de ADN
  • Preparación de lisados celulares a partir de levadura o hongos
  • Resuspensión rápida de pellets
  • Disolución de sustancias químicas
Especificaciones
Intervalo de velocidad 2850 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite Microtubos
Capacidad de tubos 1,5/2 mL
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 122 mm
Peso (métrico) 4,3 kg
Modelo SI-D258
Incluye Soporte universal para microtubos
N.º de posiciones 12