Learn More
Hirschmann™ Dispsable Capillary Tubes
Click to view available options
Capacidad (métrico):
105 μL
130 μL
165 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- 225 i. u. Sodium
- e.g. for blood gas analysis
- CE acc. IVD 98/79EC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo capilar |
| Capacidad (métrico) | 105 μL |
| Diámetro interior (métrico) | 1.35 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Blood Gas Analysis |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Certificaciones/conformidad | CE acc. IVD 98/79 EC |
| Descripción | Sodium-heparinized (225 i. u. Sodium) |