Descripción
- Mango ergonómico para un fácil agarre, incluso con guantes
- Posibilidad de muestras de todas las capas y puntos de destino
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 6,76 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 500 mm |