Learn More
Greiner Bio-One Disposal Bag w/Biohazard symbol and print
Descripción
- Non-sterile
- Polypropylene (PP) suitable for steam autoclaves
- Nominal capacities from 10L to 130L
- For single use only
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | w/Biohazard symbol and print |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 65 L |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación higiénica de artículos de laboratorio contaminados |
| Material | Polipropileno |
| Grosor (métrico) | 0.05 mm |
| Dimensiones (L x An) | 780 x 600 mm |