Learn More
Biochrom Cubeta de UV-vVisible desechable
Descripción
- Celda desechable para espectrofotometría visible y de luz ultravioleta
- Paso óptico: 10mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta visible ultavioleta |
| Desechables | Sí |
| Capacidad (métrico) | 800 μl |
| Material | Plástico UV |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro UV/visible GeneQuant 1300 |