Learn More
Simport™ Pipetas de transferencia desechables
Código de producto. 11702274
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 4000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11702274 6 ml 500 PCS
13496408 5 ml paquete de 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11702274 Proveedor Simport™ N.º de proveedor P20060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine el riesgo de vidrio roto y de exposición a materiales infecciosos con estas pipetas todo en uno. Las pipetas de transferencia desechables Simport™ se han moldeado con polietileno de baja densidad transparente y son inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos.
  • Pipetas de transferencia de LDPE
  • Se acabó el tener que buscar la perilla de caucho adecuada para las pipetas de vidrio
  • Se pueden sellar y refrigerar
  • Funcionan bien siempre que sea necesario una transferencia rápida y segura de líquidos
  • Resistente a temperaturas de hasta -196 °C. Puede esterilizarse con gas (EtO)
  • Seleccione entre 12 modelos populares, disponible en varios tamaños, diseños de punta y longitudes, en envasado estéril o no estéril
  • Disponible con graduaciones
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 2.3 ml
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Material PEBD
Gotas/ml 25
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia rápida y segura de líquidos
Graduado No
Cantidad 500 Paq.
Volumen (métrico) 6 ml
Longitud (métrico) 22.5 cm
Tipo Pipeta de transferencia
Desechables