Learn More
Simport™ Pipetas de transferencia desechables
Elimine el riesgo de vidrio roto y de exposición a materiales infecciosos con estas pipetas todo en uno. Las pipetas de transferencia desechables Simport™ se han moldeado con polietileno de baja densidad transparente y son inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos.
Marca:  Simport™ P200-30
Código de producto. 11762264
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Pipeta de transferencia graduada
• Puede ser sellada y congelada
• Utilizable en el nitrógeno líquido
• Pipeta de transferencia en LDPE inerte a los fluidos biológicos y a la mayoría de los ácidos
• Las pipetas pueden ser esterilizadas al óxido de etileno
• Pipeta
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones