Learn More
New Source™ Cubrezapatos de SPP desechable con suela antideslizante
Description
- Tejido de SPP
- Gran longitud: 44 cm (A)
- Altura del talón: 16 cm (B)
- Peso: 38 gsm
- Azul/blanco
- EPI de Categoría I
- No estéril
Specifications
Specifications
| Tamaño | Universal |
| Material | Tejido SPP |
| Color | Azul/blanco |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de suela | Antideslizante |
| Certificaciones/conformidad | EPI de Categoría I |
| Cantidad de embalaje | 100 cubrezapatos/bolsa, 3 bolsas/cartón |
| Dimensiones (L x An) | Longitud: 44 cm; altura del talón: 16 cm |
| Peso (métrico) | 38 g/m2 |