Learn More
New Source™ Monos SMS desechables resistentes a los productos químicos Tipo 5/6
Descripción
- Conforme a CE de categoría III tipo 5/6
- Tejido desechable de SMS no tejido
- Protege frente a peligros químicos y biológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | M |
| Material | SMS no tejido |
| Desechables | Si |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Tipo de tapón | Solapa |
| Certificaciones/conformidad | Cumplimiento del EPI de categoría III de la CE: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004 |
| Peso (métrico) | 55 g/m2 |