Learn More
New Source™ Monos SMS desechables resistentes a los productos químicos Tipo 5/6
Descripción
- Conforme a CE de categoría III tipo 5/6
- Tejido desechable de SMS no tejido
- Protege frente a peligros químicos y biológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS no tejido |
| Color | Blanco |
| Desechables | Si |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Tipo de tapón | Solapa |
| Tipo de costura | Cosido |
| Mostrar más |