Learn More
Swann-Morton™ Hoja de escalpelo desechable
Código de producto. 12952535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
12952535 100/Paq. paquete de 100
1 options
Código de producto. 12952535
Marca: Swann-Morton™ 0113
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Non-sterile, foil-packed, disposable scalpel blade. Swann-Morton™ Disposable Scalpel Blade is constructed of carbon steel.
Los mangos del escalpelo son de níquel o acero inoxidable. Las hojas del escalpelo son de acero al carbono o de acero inoxidable y se ajustan a la BS EN 27740. Las asas y las hojas se venden por separado.
Especificaciones
Material de la hoja Acero al carbono
Tipo de producto Hoja de escalpelo
Para utilizar con (equipo) BS2982
Desechables
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad BS EN 7740
Cantidad 100/Paq.