missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics Disposable PVDF Flow Tubes

Código de producto. p-200132115
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,03 a 2 L/min
Tamaño de la unidad:
1 paquete
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal unitSize
30284853 De 0,03 a 2 L/min 1 paquete
30284838 - 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30284853 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor 0045PN000CX

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Provide precise and reliable fluid measurement for biopharma and medical applications. Featuring PVDF and ruby wetted parts, these single-use tubes ensure gamma stability and resistance to corrosive substances. Ideal for critical processes.

  • Equflow Disposable PVDF Flow Tubes ensure precise, reliable fluid measurement for single-use applications.
  • Designed for biopharmaceutical and medical industries where accuracy and gamma stability are essential.
  • Constructed with PVDF and ruby wetted parts, providing exceptional durability and resistance to corrosion.
  • Highly suited for challenging environments, thanks to superior chemical resistance.
  • Supports gamma irradiation, enabling effective sterilization for sensitive applications.
  • Compatible with multiple mounting options like Tubeholder, Clamp and Clip Mounting for enhanced versatility.
  • Supplied in packs of ten, offering both convenience and cost-efficiency.
  • Optimized for critical processes requiring reliable performance and minimal contamination risk.
  • Sold separately from housing and sensor electronics, allowing tailored system configurations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tensión 5 VDC
Para utilizar con (equipo) Flowmeter
Tipo Flow Tube
Caudal De 0,03 a 2 L/min
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.