Learn More
Buerkle Disposable Powder Sampler PharmaDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30245471 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,03 mL (0,01 mL por cámara)
0,15 mL (0,05 mL por cámara)
0,3 mL (0,1 mL por cámara)
1,5 mL (0,5 mL por cámara)
3 mL (1 mL por cámara)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
30245471 0,03 mL (0,01 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245475 0,15 mL (0,05 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245472 0,3 mL (0,1 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245469 1,5 mL (0,5 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245470 3 mL (1 mL por cámara) No estéril paquete de 20
30245468 0,03 mL (0,01 mL por cámara) Estéril paquete de 20
30245477 0,15 mL (0,05 mL por cámara) Estéril paquete de 20
30245473 0,3 mL (0,1 mL por cámara) Estéril paquete de 20
30245474 1,5 mL (0,5 mL por cámara) Estéril paquete de 20
30245476 3 mL (1 mL por cámara) Estéril paquete de 20
10 options
Código de producto. 30245471
Marca: Buerkle 53938000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A disposable multi-target sampler that takes three separate target point samples with a single sampling. It is manufactured, assembled and individually packaged under class 7 (ISO) clean room conditions.
The three separate sampling chambers of the PharmaDispo allow simultaneous sampling from different layers or zones. This allows the material composition to be investigated in a differentiated manner across multiple layers, which is particularly beneficial when a single sample does not sufficiently characterise the material. The target point samples taken can be analysed individually or combined to form a representative composite sample.
An advanced ergonomic design allows the sampler to sit comfortably in the hand and sampling can be performed with one hand. A sliding mechanism with an end stop makes it easy to open and close the sampler.
The PharmaDispo sampler accurately and safely takes small powder samples for quality control from open containers.
  • Take small individual samples from different layers
  • Easy to use: Sliding mechanism with end stop for user-friendly operation
  • Clean room manufactured, individually packaged and optionally sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Powder Sampler
Material Poliestireno
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 0,03 mL (0,01 mL por cámara)
Desechables Single-use
Esterilidad No estéril
No. of Chambers 3
Tipo de empaquetado Pack of 20 pieces