Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo sin polvo no estériles desechables
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Guantes, nitrilo, desechables, púrpura, EPI Categoría III
Un diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libre de polvo.
Un diseño ergonómico y 100% de nitrilo. Libre de látex y de proteínas con aceleradores residuales no detectables. Dedos con textura. Libre de polvo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple la norma EN 455, apartados 1 y 2 |
| Color | Morado |
| Desechables | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de examen |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0,10 mm |
| Mostrar más |