Learn More
Kartell™ Copas para muestras de poliestireno Technicon™ Beckman™ Konelab™
Código de producto. p-8000300
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 mL
2 mL
4 mL
Altura (métrico):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
12039877 4 mL 37,9 mm 1000 PCS
11303814 2 mL 24,9 mm paquete de 1000
12523327 1,5 mL 22,6 paquete de 1000
3 options
Código de producto. 12039877
Marca: Kartell™ 02508004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Las copas para muestras Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ se utilizan para análisis de muestras.
Fabricadas con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Las copas para muestras Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ se utilizan para análisis de muestras.
  • Una gama de copas de analizador automático de poliestireno transparente con bases cónicas
  • Para Technicon™, Beckman™, Konelab™
  • Se suministran sin tapones
  • Graduados
Especificaciones
Cantidad 1000/paq.
Capacidad (métrico) 4 mL
Color Transparente
Tipo de producto Cubeta
Material Poliestireno
Desechables
Para utilizar con (equipo) Para analizadores Technicon™, Beckman™ y Konelab™
Altura (métrico) 37,9 mm