Learn More
Azpack™ Recipientes de plástico desechables
Descripción
- Polipropileno
- Translúcido
- Desechables
- Graduaciones moldeadas
- Lados cónicos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Polipropileno |
| Intervalo de graduación | De 5 a 20 ml |
| Altura (métrico) | 29 mm |
| Cantidad | 100/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Desechables | Sí |
| Graduated | Sí |
| Modelo | Achaparrado con lados cónicos |