Learn More
Azpack™ Recipientes de plástico desechables
Código de producto. 11348103
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
Altura (métrico):
29 mm
42 mm
Modelo:
Achaparrado con lados cónicos
Cónico
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Modelo unitSize
11348103 20 ml 29 mm Achaparrado con lados cónicos paquete de 100
12321319 30 ml 42 mm Cónico paquete de 100
2 options
Código de producto. 11348103
Marca: Azpack™ 11348103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno. Los recipientes de plástico desechables Azpack™ son translúcidos y tienen graduaciones moldeadas para facilitar las mediciones de dosificación.
  • Polipropileno
  • Translúcido
  • Desechables
  • Graduaciones moldeadas
  • Lados cónicos
Especificaciones
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Polipropileno
Intervalo de graduación De 5 a 20 ml
Altura (métrico) 29 mm
Cantidad 100/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Desechables
Graduated Sí
Modelo Achaparrado con lados cónicos