Descripción
- Diseñado para el muestreo de medios de baja viscosidad
- Se pueden obtener muestras de todas las capas cuando se inserta la DispoPipette en un líquido mientras abierto
- Las muestras del punto de destino se obtienen insertándolas mientras están cerradas y abertura de la DispoPipette en el punto de muestreo
- Dos tamaños de abertura (2,5 y 5,5 mm) para diferentes viscosidades
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pipeta |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tomar muestras de líquidos de baja viscosidad |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |