Learn More
Kartell™ Placas de Petri desechables
Descripción
Con muescas de aireación en la tapa para evitar la formación de condensación
Aséptico
Poliestireno
ß Esterilización con rayos beta
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Color | Transparente |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Forma redonda |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajo rutinario de laboratorio, investigación bacteriológica |
| Ventilación | Sí |
| Mostrar más |