Learn More
Kartell™ Placas de Petri desechables
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, IVD |
| Descripción | Asépticas |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Placa de contacto |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo rutinario de laboratorio, investigación bacteriológica |
| Cantidad | 1000 |
| Diámetro (métrico) | 65 mm |