Learn More
Copan Italia™ Pipetas Pasteur desechables
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 ml
7 ml
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
3,5 ml
Tamaño de la unidad:
400 PCS
500 PCS
Descripción
- Irrompibles
- Se pueden sellar y congelar
- Usable en nitrógeno líquido
- Estéril
- Polietileno LDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 3,5 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Material | LDPE |
| Gotas/ml | 22 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la transferencia y dispensación segura de líquidos en todos los tipos de laboratorios |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 400 Paq. |
| Volumen (métrico) | 6 ml |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |
| Mostrar más |