Learn More
Guantes de examen desechables de nitrilo
Descripción
- Guantes de examen desechables de nitrilo azules
- Categoría PPE III
- Para la protección general en el laboratorio o en el lugar de trabajo más amplio
- Cumple con EN 455 y AQL 1.5
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B
- Sin polvo ni látex
- No estéril
- Ajuste ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EPI de categoría III; marcado CE; EN 455; CEE 2016/425; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B; AQL 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | M |
| Grosor (métrico) | Dedos: 0,10 ± 0,03 mm; Palma 0,08 ± 0,03 mm; manguito 0,07 ± 0,03 mm |
| Cantidad | 100 guantes/caja |
| Resistencia a la tracción | > 14 MPa (rotura de elongación > 500 %) |
| Longitud (métrico) | 240 mm |