Learn More
Thermo Scientific™ Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de KCl, abertura de 9,5 mm
Código de producto. p-7070062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25/paquete
5/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
15406575 5/paquete paquete de 5
15416575 25/paquete paquete de 25
2 options
Código de producto. 15406575
Marca: Thermo Scientific™ 043934.KJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan un sustrato cómodo y no absorbente para el análisis cualitativo de infrarrojos.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Tamaño: 5 x 10 cm
  • Ventana de KCl
  • abertura de 9,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tarjetas IR desechables
Cantidad 5/paquete