Descripción
- Compuestas de vidrio desechable sin marca de anillo.
- Cumple con las normas DIN ISO 7550.
- Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79
- Calibrado para contener (TC, In)
- El volumen se define mediante el llenado de extremo a extremo
- Los volúmenes superiores a 5 μl incluyen marcado DE-M.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ≤±0,5 % |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO7550, directiva IVD 98/79 CE |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | 250/caja |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Longitud (métrico) | 61 mm |
| Desechables | Sí |