Learn More
BRAND™ Micropipeta IntraEND&Trade; desechable
Código de producto. 10008680 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Longitud (métrico):
32 mm
61 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10008680 25 μl 32 mm paquete de 1000
11844060 2 μl 32 mm paquete de 1000
11854060 5 μl 32 mm 1000 PCS
11864060 10 μl 32 mm 1000 PCS
11874060 20 μl 32 mm paquete de 1000
15282599 50 μl 32 mm paquete de 1000
11884060 100 μl 61 mm paquete de 1000
7 options
Código de producto. 10008680
Marca: BRAND™ 709122
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Compuestas de vidrio desechable sin marca de anillo. Las micropipetas desechables BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ cumplen con DIN ISO 7550 y cuentan con marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79. El volumen se define mediante el llenado de extremo a extremo. Los volúmenes superiores a 5 μl incluyen marcado DE-M.
  • Compuestas de vidrio desechable sin marca de anillo.
  • Cumple con las normas DIN ISO 7550.
  • Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • El volumen se define mediante el llenado de extremo a extremo
  • Los volúmenes superiores a 5 μl incluyen marcado DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤±0,5 %
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad DIN ISO7550, directiva IVD 98/79 CE
Material Vidrio
Cantidad 250/caja
Volumen (métrico) 25 μl
Longitud (métrico) 32 mm
Desechables