Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguitos de juntas esmeriladas desechables
Descripción
- Paredes finas
- Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a +260 °C
- Sin collar de agarre, lo que simplifica el uso de pinzas para juntas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para juntas esmeriladas NS 14/23 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 10 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 C a +260 °C |
| Grosor | 50 μm |
| N.º de junta cónica estándar | 14/23 |
| Tipo | Desechables |