Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguitos de juntas esmeriladas desechables
Descrizione
- Paredes finas
- Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a +260 °C
- Sin collar de agarre, lo que simplifica el uso de pinzas para juntas
Specifica
Specifica
| Para utilizar con (equipo) | Para juntas esmeriladas NS 24/29 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 10 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 C a +260 °C |
| Grosor | 50 μm |
| N.º de junta cónica estándar | 24/29 |
| Tipo | Desechables |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?