Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguitos de juntas esmeriladas desechables
Código de producto. 10862231
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para juntas esmeriladas NS 14/23
Para juntas esmeriladas NS 24/29
Para juntas esmeriladas NS 45/40
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10862231 Para juntas esmeriladas NS 14/23 paquete de 10
15346459 Para juntas esmeriladas NS 24/29 paquete de 10
10617153 Para juntas esmeriladas NS 45/40 paquete de 10
3 options
Código de producto. 10862231
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101514
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta como una segunda piel sin añadir volumen
  • Paredes finas
  • Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a +260 °C
  • Sin collar de agarre, lo que simplifica el uso de pinzas para juntas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para juntas esmeriladas NS 14/23
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 10
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 C a +260 °C
Grosor 50 μm
N.º de junta cónica estándar 14/23
Tipo Desechables