Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguitos de juntas esmeriladas desechables
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para juntas esmeriladas NS 14/23
Para juntas esmeriladas NS 24/29
Para juntas esmeriladas NS 45/40
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Paredes finas
- Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a +260 °C
- Sin collar de agarre, lo que simplifica el uso de pinzas para juntas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para juntas esmeriladas NS 45/40 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 10 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 C a +260 °C |
| Grosor | 50 μm |
| N.º de junta cónica estándar | 45/40 |
| Tipo | Desechables |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu