Learn More
Buerkle™ Embudo desechable para polvo, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17520846 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Material:
Bio-PE
Poliestireno
Poliestireno, detectable
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Material Esterilidad unitSize
17520846 Blanco Poliestireno No estéril paquete de 10
17530846 Blanco Poliestireno Estéril paquete de 10
17540846 Azul Poliestireno Estéril paquete de 10
17550846 Azul Poliestireno, detectable Estéril paquete de 10
17570846 Blanco Bio-PE No estéril paquete de 10
17590846 Blanco Bio-PE Estéril paquete de 10
6 options
Código de producto. 17520846
Marca: Buerkle™ 53786005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
El embudo desechable para polvo, LaboPlast™/SteriPlast™ tiene una descarga corta y amplia y es adecuado para transferir muestras y materiales en polvo, gránulos y suspensiones, así como otros líquidos.
  • Para una transferencia fácil y fiable
  • La boca ancha evita la obstrucción
  • Adecuado para su uso en laboratorios y salas limpias o para el muestreo
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Embolsado individualmente y opcionalmente esterilizado
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 25 mm
Material Poliestireno
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de polvos, gránulos y suspensiones
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Embudo para polvos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.