Learn More
Buerkle™ Embudo desechable para líquidos, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17580836 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Material:
Bio-PE
Poliestireno
Poliestireno, azul
Poliestireno, detectable
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Material Esterilidad unitSize
17580836 Blanco Poliestireno No estéril paquete de 10
17590836 Blanco Poliestireno Estéril paquete de 10
17500846 Azul Poliestireno, azul Estéril paquete de 10
17510846 Azul Poliestireno, detectable Estéril paquete de 10
17560846 Blanco Bio-PE No estéril paquete de 10
17580846 Blanco Bio-PE Estéril paquete de 10
6 options
Código de producto. 17580836
Marca: Buerkle™ 53786001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo desechable para líquidos, LaboPlast™/SteriPlast™ para un llenado fiable de líquidos, es ideal para llenar frascos y otros recipientes con una apertura de llenado estrecha.
  • Para un llenado o filtrado fácil y fiable
  • Adecuado para su uso en laboratorios y salas limpias o para el muestreo
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Embolsado individualmente y opcionalmente esterilizado
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 10 mm
Material Poliestireno
Altura (métrico) 149 mm
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Llenado de líquidos
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Embudo para líquidos