Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocálcico con reborde plano
Código de producto. p-7189499 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
14 ml
15 mL
18 ml
19 ml
22 ml
Diámetro (métrico):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 310
paquete de 500
paquete de 550
Código de producto. 15601604
Marca: DWK Life Sciences 231720862
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de cultivo se utilizan para cultivos a partir de medios líquidos.
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo de vidrio DURAN™, nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo de vidrio sodocálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
  • Los tubos de cultivo con reborde plano se pueden cerrar con tapones metálicos o de algodón para permitir el intercambio de aire
  • El reborde plano permite el uso de casquetes Kapsenberg y tapones metálicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 0,55 mm de espesor
Capacidad (métrico) 6 ml
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos
Cantidad 550/paq.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 11,75 mm