Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocálcico con reborde plano
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo de vidrio DURAN™, nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo de vidrio sodocálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
- Los tubos de cultivo con reborde plano se pueden cerrar con tapones metálicos o de algodón para permitir el intercambio de aire
- El reborde plano permite el uso de casquetes Kapsenberg y tapones metálicos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 0,8 mm de espesor |
| Capacidad (métrico) | 8 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con | Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos |
| Cantidad | 550/paq. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 11,75 mm |