Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocálcico con reborde plano
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El cultivo in vitro de células animales y vegetales en un medio nutriente es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas; en consecuencia, se seleccionan los recipientes de preparación. Para los ensayos, se utilizan recipientes más pequeños, como tubos para cultivo. Además de los tubos para cultivo DURAN™, nuestra gama de productos también incluye tubos para cultivo en vidrio cal-soda. Se trata de un vidrio de la tercera clase hidrolítica, que se encuadra dentro de los vidrios cal-soda con un alto porcentaje de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
- Los tubos para cultivo con borde recto se pueden cerrar con casquetes metálicos o tapones de algodón para permitir el intercambio de aire
- Su borde recto permite el uso de casquetes Kapsenberg y casquetes metálicos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 0.9 mm thickness |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con | Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos |
| Cantidad | 250/Pk. |
| Esterilizables en autoclave | no |
| Diámetro (métrico) | 15,75 mm |