Descripción
- Las medias desechables para salas blancas de Fisherbrand son una opción rentable y compatible con salas blancas para salas blancas y uso prolongado.
- Lavado y envasado en salas blancas ISO de clase 5, con una contaminación por partículas extremadamente baja
- La estructura de los calcetines permite una alta resistencia al desgaste y durabilidad al tiempo que mantiene una buena elasticidad.
- Resistente a la abrasión, suave y cómodo de llevar.
- El producto debe almacenarse en un lugar ventilado, seco, a prueba de moho e insectos.
- Evite la exposición prolongada del producto a la luz solar.
- No frote directamente contra objetos ásperos.
- Lavar con un detergente neutro o ligeramente alcalino (pH< 9) detergente sintético en un ciclo delicado para evitar daños mecánicos y químicos
- Si los calcetines se rompen o el hilo comienza a desprenderse o a rasgarse en varios lugares, cámbielos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO clase 5 (clase 100) |
| Color | Costuras blancas y azules. |
| Para utilizar con (aplicación) | Sala blanca y otros entornos críticos |
| Sexo | Unisex |
| Altura (métrico) | 50 cm |
| Longitud (métrico) | 26 cm |
| Material | Poliéster |
| Tamaño | 6 a 10 |
| Peso (métrico) | 25 g/par |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?