Descripción
Las cabinas de pesaje de seguridad garantizan un entorno de trabajo seguro para el personal de laboratorio sin sacrificar la ergonomía ni la precisión en el pesaje de muestras tóxicas y de alta potencia.
- Diseñado para utilizar con armarios de pesaje de seguridad SWC
- El eyector se acopla perfectamente al lateral del armario
- Las bolsas desechables permiten eliminar con garantías las sustancias sin exponerlas al laboratorio
- Los materiales contaminados se pueden eliminar de forma segura en un sistema de bolsa doble
- Embalado: 100/paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Eyector YWCG02 para residuos, armario de pesaje de seguridad SWC |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de residuos |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Línea de productos | SWC |