Learn More
Kartell™ Tubos para centrífuga desechables con reborde
Código de producto. 10644242
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
Longitud (métrico):
86 mm
87 mm
101 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 4000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10644242 10 ml 101 mm paquete de 2000
10488652 5 ml 86 mm paquete de 4000
10555431 5 ml 87 mm paquete de 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10644242 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 8832500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en PP (polipropileno) o PS (poliestireno) para ofrecer una buena resistencia química. Los tubos para centrífuga desechables Kartell™ con reborde pueden tener el fondo redondo o cónico y son la solución perfecta para cualquier aplicación de centrífuga.
  • Desechables
  • Disponibles con fondo redondo o cónico
  • Con reborde
  • Disponible en PP o PS
  • Para su uso con centrífuga
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Color Neutral
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Uso en laboratorio
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 101 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. RCF 3000