Learn More
Kartell™ Tubos para centrífuga desechables con reborde
Código de producto. 10488652
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
Longitud (métrico):
86 mm
87 mm
101 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 4000
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10488652 5 ml 86 mm paquete de 4000
10644242 10 ml 101 mm paquete de 2000
10555431 5 ml 87 mm paquete de 4000
3 options
Código de producto. 10488652
Marca: Kartell™ 8831900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en PP (polipropileno) o PS (poliestireno) para ofrecer una buena resistencia química. Los tubos para centrífuga desechables Kartell™ con reborde pueden tener el fondo redondo o cónico y son la solución perfecta para cualquier aplicación de centrífuga.
  • Desechables
  • Disponibles con fondo redondo o cónico
  • Con reborde
  • Disponible en PP o PS
  • Para su uso con centrífuga
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Color Neutral
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Uso en laboratorio
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 86 mm
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. RCF 1300