Learn More
3M™ Monos de protección de categoría III de tela con base de SMS azul desechables
Descripción
- El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de líquido limitadas (Tipo CE 5/6)
- Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
- Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de dos paneles
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS, polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Hood Type | 2 paneles |
| Mostrar más |