Learn More
Epredia™ Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables
Código de producto. 12647876 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Portacuchillas E
Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables E
Para utilizar con (equipo):
HM 310, HM 315 y HM 325
Unidad de tipo cola de milano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
12647876 Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables E Unidad de tipo cola de milano cada uno
10680032 Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables E Unidad de tipo cola de milano cada uno
12033119 Portacuchillas E HM 310, HM 315 y HM 325 cada uno
3 options
Código de producto. 12647876
Marca: Epredia™ 705050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice las hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con el sistema de anclaje rápido de estos portacuchillas para hojas de cuchilla desechables Epredia™.
Utilice las hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con el sistema de anclaje rápido de los portacuchillas para hojas de cuchilla desechables Thermo Scientific™. Los modelos más actuales (carriles-guía de 2 barras y largo recorrido) incluyen palancas de pinza de hoja de cuchilla y ajuste de ángulo extraíbles.
Portacuchillas para hojas desechables
  • El ángulo de la hoja y las palancas de ajuste de la hoja son extraíbles para proteger la configuración del usuario (solo versión de 2 y 3 unidades)
  • La palanca concéntrica se bloquea en la cola de milano para reducir desplazamientos indeseados del soporte (solo versión de 2 y 3 unidades)
  • Sistema de fijación rápido para hojas de perfil alto y bajo
  • Ángulo de salida ajustable
  • El protector móvil de la cuchilla cubre toda la hoja en cualquier posición.
  • Base de portacuchillas incluida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Portacuchillas para hojas de cuchilla tipo E para unidades de tipo cola de milano
Tipo de producto Portacuchillas para hojas de cuchilla desechables E
Para utilizar con (equipo) Unidad de tipo cola de milano