Learn More
Epredia™ Moldes de base desechables
Código de producto. 12580107 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 12580107
Marca: Epredia™ 58949
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice moldes base desechables Epredia™ con todos los casetes de tamaño estándar.
Utilice los anillos de inclusión y los moldes desechables Epredia™ con todos los casetes y anillos de inclusión estándar. Fabricados a partir de plástico rígido, el diseño de bloques ofrece un mayor soporte base y una menor superficie de corte.
  • No es necesaria la limpieza asociada a los moldes de metal.
  • La transparencia facilita la orientación del tejido.
Información para pedidos:
  • Se venden en envases de cuatro cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Base Mold
Material Plástico
Dimensiones (L x An) 7 x 7 mm
Desechables Single-use