Descripción
- La bola de plástico del extremo del tomamuestras se empuja fuera del camino cuando se baja el tomamuestras en el producto
- Cuando se retira el tomamuestras, la bola de plástico sella el tomamuestras
- Se elimina el riesgo de contaminación cruzada; el dispositivo se puede utilizar directamente de la bolsa
- No se requiere limpieza antes o después de la toma de muestras
- No hay validación de limpieza (esto es muy caro de configurar y ejecutar)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Achicador |
| Material | HDPE |
| Descripción | Extremo Ponderado |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos Viscosos |
| Longitud (métrico) | 965 mm |
| Anchura (métrico) | 40 mm |