Learn More
Corning™ Tapón de transferencia aséptica desechable para frascos microportadores, estéril
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15810540 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Luer Lock macho con tubos (6,35 mm (1/8 pulg) D.I., 9,53 mm (1/4 pulg) D.E.)
MLL con tubos (1/8 in de DI, 1/4 in de DE)
MPC con tubos (1/4 in de DI, 3/8 in de DE)
MPC con tubos (6,35 mm [1/4 pulg.] D.I., 9,53 mm [3/8 pulg.] D.E.)
Para utilizar con (equipo):
Frasco microportador de 100 g
Frasco microportador de 500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) unitSize
15810540 MPC con tubos (6,35 mm [1/4 pulg.] D.I., 9,53 mm [3/8 pulg.] D.E.) Frasco microportador de 100 g cada uno
17760708 Luer Lock macho con tubos (6,35 mm (1/8 pulg) D.I., 9,53 mm (1/4 pulg) D.E.) Frasco microportador de 100 g cada uno
17802155 MLL con tubos (1/8 in de DI, 1/4 in de DE) Frasco microportador de 500 g cada uno
17892145 MPC con tubos (1/4 in de DI, 3/8 in de DE) Frasco microportador de 500 g cada uno
4 options
Código de producto. 15810540
Marca: Corning™ 4627
Los microportadores Corning, disponibles en frascos de 100 g y 500 g pueden estar equipados con estos tapones de transferencia aséptica Corning para evitar la contaminación accidental durante la carga de los biorreactores.
Son tapones de transferencia aséptica para tamaños de 100 g y 500 g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de transferencia aséptica desechable de 45 mm
Para utilizar con (aplicación) MPC con tubos (6,35 mm [1/4 pulg.] D.I., 9,53 mm [3/8 pulg.] D.E.)
Para utilizar con (equipo) Frasco microportador de 100 g
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Tapón de rosca de transferencia aséptica
Material Tapón de polipropileno resistente a productos químicos, tubos flexibles termosellables
Cantidad 1/caja