Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterile Gloves
Código de producto. p-7250180 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Cantidad:
1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja.
1 par/bolsa, 50 bolsas/caja, 14 cajas/caja.
Tamaño de la unidad:
100 pares
50 pares
Código de producto. Tamaño Cantidad unitSize
17813842 L 1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 100 pares
17813612 Pequeño 1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 100 pares
17843812 Pequeño 1 par/bolsa, 50 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 50 pares
17813652 M 1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 100 pares
17853712 M 1 par/bolsa, 50 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 50 pares
17813642 L 1 par/bolsa, 50 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 50 pares
6 options
Código de producto. 17813842
Marca: Ansell MDG801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Synthetic, powder-free gloves are individually packed and recommended for frequent glove changes.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certified
  • Made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film)
  • Offering good tactile sensitivity
  • Recommended for use by individuals with Type I latex allergy
  • For (non-surgical) procedures, can also be used as a glove liner for increased protection
  • Packaged as a single sterile glove or pair per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative
  • For use in general industrial applications
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Clear
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Sí
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Sterile Gloves
Tamaño L
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 1.2 mil
Grosor (métrico) 0.03 mm
Modelo DISPOS-A-GLOVE-313901
Cantidad 1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja.
Longitud (imperial) 10.9 in.
Longitud (métrico) 278 mm