Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Non-sterile Gloves
Código de producto. p-7250179 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Cantidad:
100 guantes/caja
30 guantes/caja
Tamaño de la unidad:
100 pares
Código de producto. Tamaño Cantidad unitSize
17893832 Pequeño 30 guantes/caja 100 pares
17813632 M 30 guantes/caja 100 pares
17893742 L 100 guantes/caja 100 pares
17883832 M 100 guantes/caja 100 pares
17813832 L 30 guantes/caja 100 pares
17833632 Pequeño 100 guantes/caja 100 pares
6 options
Código de producto. 17893832
Marca: Ansell P52370
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Non-sterile, synthetic gloves are powder-free and recommended for frequent glove changes.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certified
  • Made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film)
  • Offering good tactile sensitivity
  • Ideal for individuals with latex Type I allergy
  • Cost effective synthetic alternative
  • Can also be used as a glove liner for increased protection
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Packed 30 or 100 gloves per dispenser
  • For use with brief, low-risk examination procedures
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Number, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Clear
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Sí
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Non-sterile Gloves
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 1.2 mil
Grosor (métrico) 0.03 mm
Modelo DISPOS-A-GLOVE-313900
Cantidad 30 guantes/caja
Longitud (imperial) 10.9 in.
Longitud (métrico) 278 mm