Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Desechable DispoLance
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
- Perfore los recipientes con una punta resistente
- La muestra fluye a través del tubo interior abierto directamente hacia un recipiente o bolsa debajo
- Cantidad de muestra variable
- Sala limpia fabricada
- Las versiones estériles se esterilizan mediante rayos gamma
- Anchura nominal 14 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 500 mm |