Learn More
Kartell™ Puntas de micropipeta desechables Dispolab™
Descripción
- Fabricadas con polipropileno virgen sin cadmio
- El centrado preciso del orificio en el extremo de la punta garantiza una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega
- Envasadas en gradillas; las cajas que contienen gradillas se han fabricado con polipropileno con tapa a presión
- Los recipientes y las puntas son esterilizables en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
- El sistema consta de placa de soporte con matriz de orificios que contienen puntas de tubos
- Diseñadas para la reutilización de cajas de puntas en gradilla vacías una vez se utilizan las puntas en gradilla
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1000 a 5000 μl |
| Color | Neutral |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 14,2cm |
| Estilo de punta | Puntas de pipeta |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Kartell Pipette, Hamilton Pipette, Sartorius Biohit, Eppendorf, Hamilton Pipettor |
| Material | Polipropileno |