Learn More
Kartell™ Puntas de micropipeta desechables Dispolab™
Beschreibung
- Fabricadas con polipropileno virgen sin cadmio
- El centrado preciso del orificio en el extremo de la punta garantiza una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega
- Envasadas en gradillas; las cajas que contienen gradillas se han fabricado con polipropileno con tapa a presión
- Los recipientes y las puntas son esterilizables en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
- El sistema consta de placa de soporte con matriz de orificios que contienen puntas de tubos
- Diseñadas para la reutilización de cajas de puntas en gradilla vacías una vez se utilizan las puntas en gradilla
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (métrico) | De 100 a 1000 μl |
| Color | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 6,9cm |
| Estilo de punta | Puntas de pipeta |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Kartell Pipettor, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Nichiryo, Brand Pipettor, Sartorius Biohit Pipettor, Eppendorf, Hamilton Pipettor |
| Material | Polipropileno |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?