Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Single Use, PP, Blue Transparent
BIOPHARMA
Código de producto. 16389561
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 16389561
Marca: Buerkle™ 53937020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco cuchara desechable DispoDipper para la toma de muestras, fabricado en sala blanca. Gracias a su tonalidad azul, también es perfecto para las industrias alimentaria, de piensos y farmacéutica
  • DispoDipper está completamente fabricado en una sola pieza y puede utilizarse para el muestreo y el posterior transporte de la muestra en un solo dispositivo
  • PP, azul transparente
  • Envasada individualmente y esterilizada con rayos gamma
  • Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
  • Volumen del tubo de muestreo a escala en ml y oz.
  • Profundidad de inmersión de 270 mm
Desechable, envasado individualmente, sala limpia, adecuada para usar con alimentos, a prueba de fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de muestreo
Material Polipropileno
Material del cierre polipropileno, azul transparente
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Capacidad (métrico) 250 mL
Desechables Sí
Esterilidad No estéril
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Alimentos
Cantidad 1
Altura (imperial) 16,89 in
Altura de la cubeta (imperial) 4,57 in
Altura (métrico) 429 mm
Altura de la cubeta (métrico) 116 mm